Merck
SAB1410552
Sigma-Aldrich
Anti-GMDS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GMD, SDR3E1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 41.9 kDa
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GMDS(2762)
関連するカテゴリー
詳細
GDP-mannose 4,6-dehydratase (GMD; EC 4.2.1.47) catalyzes the conversion of GDP-mannose to GDP-4-keto-6-deoxymannose, the first step in the synthesis of GDP-fucose from GDP-mannose, using NADP+ as a cofactor. The second and third steps of the pathway are catalyzed by a single enzyme, GDP-keto-6-deoxymannose 3,5-epimerase, 4-reductase, designated FX in humans (MIM 137020).[supplied by OMIM
免疫原
GMDS (NP_001491.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHAPARCPSARGSGDGEMGKPRNVALITGITGQDGSYLAEFLLEKGYEVHGIVRRSSSFNTGRIEHLYKNPQAHIEGNMKLHYGDLTDSTCLVKIINEVKPTEIYNLGAQSHVKISFDLAEYTADVDGVGTLRLLDAVKTCGLINSVKFYQASTSELYGKVQEIPQKETTPFYPRSPYGAAKLYAYWIVVNFREAYNLFAVNGILFNHESPRRGANFVTRKISRSVAKIYLGQLECFSLGNLDAKRDWGHAKDYVEAMWLMLQNDEPEDFVIATGEVHSVREFVEKSFLHIGKTIVWEGKNENEVGRCKETGKVHVTVDLKYYRPTEVDFLQGDCTKAKQKLNWKPRVAFDELVREMVHADVELMRTNPNA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410552-100UG:
試験成績書(COA)