安全性情報
SAB1410541
Sigma-Aldrich
抗DHDH抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HUM2DD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DHDH(27294)
詳細
This gene encodes an enzyme that belongs to the family of dihydrodiol dehydrogenases, which exist in multiple forms in mammalian tissues and are involved in the metabolism of xenobiotics and sugars. These enzymes catalyze the NADP1-linked oxidation of transdihydrodiols of aromatic hydrocarbons to corresponding catechols. This enzyme is a dimeric dihydrodiol dehydrogenase, and it differs from monomeric dihydrodiol dehydrogenases in its high substrate specificity for trans-dihydrodiols of aromatic hydrocarbons in the oxidative direction. (provided by RefSeq)
免疫原
DHDH (NP_055290.1, 1 a.a. ~ 334 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRWGIVSVGLISSDFTAVLQTLPRSEHQVVAVAARDLSRAKEFAQKHDIPKAYGSYEELAKDPSVEVAYIGTQHPQHKAAVMLCLAAGKAVLCEKPTGVNAAEVREMVAEARSRALFLMEAIWTRFFPASEALRSVLAQGTLGDLRVARAEFGKNLIHVPRAVDRAQAGGALLDIGIYCVQFTSMVFGGQKPEKISVVGRRHETGVDDTVTVLLQYPGEVHGSFTCSITVQLSNTASVSGTKGMVQLLNPCWCPTELVVKGEHKEFPLPPVPKDCNFDNGAGMSYEAKHVWECLRKGMKESPVIPLSESELLADILEEVRKAIGVTFPQDKR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410541-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)