安全性情報
SAB1410530
Sigma-Aldrich
抗PPA2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20459, HSPC124, MGC49850, SID6-306
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.9 kDa
交差性
human, rat
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPA2(27068)
詳細
The protein encoded by this gene is localized to the mitochondrion, is highly similar to members of the inorganic pyrophosphatase (PPase) family, and contains the signature sequence essential for the catalytic activity of PPase. PPases catalyze the hydrolysis of pyrophosphate to inorganic phosphate, which is important for the phosphate metabolism of cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
免疫原
PPA2 (NP_789845.1, 1 a.a. ~ 334 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSALLRLLRTGAPAAACLRLGTSAGTGSRRAMALYHTEERGQPCSQNYRLFFKNVTGHYISPFHDIPLKVNSKEENGIPMKKARNDEYENLFNMIVEIPRWTNAKMEIATKEPMNPIKQYVKDGKLRYVANIFPYKGYIWNYGTLPQTWEDPHEKDKSTNCFGDNDPIDVCEIGSKILSCGEVIHVKILGILALIDEGETDWKLIAINANDPEASKFHDIDDVKKFKPGYLEATLNWFRLYKVPDGKPENQFAFNGEFKNKAFALEVIKSTHQCWKALLMKKCNGGAINCTNVQISDSPFRCTQEEARSLVESVSSSPNKESNEEEQVWHFLGK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410530-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)