安全性情報
SAB1410433
Sigma-Aldrich
Anti-DNPEP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 18.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNPEP(23549)
詳細
The protein encoded by this gene is an aminopeptidase which prefers acidic amino acids, and specifically favors aspartic acid over glutamic acid. It is thought to be a cytosolic protein involved in general metabolism of intracellular proteins. (provided by RefSeq)
免疫原
DNPEP (AAH03040.1, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTRNSSTIIAFAVGGQYVPGNGFSLIGAHTDSPCLRVKRRSRRSQVGFQQVGVETYGGGIWSTWFDRDLTLAGRVIVKCPTSGRLEQQLVHVERPILRIPHLAIHLQRNINENFGPNTEMHLVPILATAIQEELEKGTPEPGLSMLWMSGTIRSSCPCSVPIWG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410433-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)