安全性情報
SAB1410340
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
4.1-G, DKFZp781D1972, DKFZp781H1755
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 71.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPB41L2(2037)
免疫原
EPB41L2 (AAH34718.1, 1 a.a. ~ 633 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTEVGSVSEVKKDSSQLGTDATKEKPKEVAENQQNQSSDPEEEKGSQPPPAAESQSSLRRQKREKETSESRGISRFIPPWLKKQKSYTLVVAKDGGDKKEPTQAVVEEQVLDKEEPLPEEQRQAKGDAEEMAQKKQEIKVEVKEEKPSVSKEEKPSVSKVEMQPTELVSKEREEKVKETQEDKLEGGAAKRETKEVQTNELKAEKASQKVTKKTKTVQCKVTLLDGTEYSCDLEKHAKGQVLFDKVCEHLNLLEKDYFGLLFQESPEQKNWLDPAKEIKRQLRNLPWLFTFNVKFYPPDPSQLTEDITRYFLCLQLRQDIASGRLPCSFVTHALLGSYTLQAELGDYDPEEHGSIDLSEFQFAPTQTKELEEKVAELHKTHRGLSPAQADSQFLENAKRLSMYGVDLHHAKDSEGVDIKLGVCANGLLIYKDRLRINRFAWPKILKISYKRSNFYIKVRPAELEQFESTIGFKLPNHRAAKRLWKVCVEHHTFYRLVSPEQPPKAKFLTLGSKFRYSGRTQAQTRQASTLIDRPAPHFERTSSKRVSRSLDGAPIGVMDQSLMKDFPGAAGEISAYGPGLVSIAVVQDGDGRREVRSPTKAPHLQLIEGKSSHETLNIVEEKSGQRLGKTKE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410340-100UG:
試験成績書(COA)