安全性情報
SAB1410164
Sigma-Aldrich
Anti-RABL2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ93981, FLJ98216
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 26.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RABL2B(11158)
詳細
The RABL2B protein is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. RABL2B is located within a subtelomeric region of 22q13.3. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
RABL2B (NP_001003789.1, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDKTKPSELDQGKYDADDNVKIICLGDSAVGKSKLMERFLMDGFQPQQLSTYALTLYKHTATVDGRTILVDFWDTAGQERFQSMHASYYHKAHACIMVFDVQRKVTYRNLSTWYTELREFRPEIPCIVVANKIDADINVTQKSFNFAKKFSLPLYFVSAADGTNVVKLFNDAIRLAVSYKQNSQDFMDEIFQELENFSLEQEEEDVPDQEQSSSIETPSEEAASPHS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410164-100UG:
試験成績書(COA)