Merck
SAB1410161
Sigma-Aldrich
Anti-MYST2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HBO1, HBOA, KAT7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 70.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYST2(11143)
免疫原
MYST2 (NP_008998.1, 1 a.a. ~ 611 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRRKRNAGSSSDGTEDSDFSTDLEHTDSSESDGTSRRSARVTRSSARLSQSSQDSSPVRNLQSFGTEEPAYSTRRVTRSQQQPTPVTPKKYPLRQTRSSGSETEQVVDFSDRETKNTADHDESPPRTPTGNAPSSESDIDISSPNVSHDESIAKDMSLKDSGSDLSHRPKRRRFHESYNFNMKCPTPGCNSLGHLTGKHERHFSISGCPLYHNLSADECKVRAQSRDKQIEERMLSHRQDDNNRHATRHQAPTERQLRYKEKVAELRKKRNSGLSKEQKEKYMEHRQTYGNTREPLLENLTSEYDLDLFRRAQARASEDLEKLRLQGQITEGSNMIKTIAFGRYELDTWYHSPYPEEYARLGRLYMCEFCLKYMKSQTILRRHMAKCVWKHPPGDEIYRKGSISVFEVDGKKNKIYCQNLCLLAKLFLDHKTLYYDVEPFLFYVMTEADNTGCHLIGYFSKEKNSFLNYNVSCILTMPQYMRQGYGKMLIDFSYLLSKVEEKVGSPERPLSDLGLISYRSYWKEVLLRYLHNFQGKEISIKEISQETAVNPVDIVSTLQALQMLKYWKGKHLVLKRQDLIDEWIAKEAKRSNSNKTMDPSCLKWTPPKGT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410161-100UG:
試験成績書(COA)