安全性情報
SAB1410035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA1101, OSR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OXSR1(9943)
詳細
The product of this gene belongs to the Ser/Thr protein kinase family of proteins. It regulates downstream kinases in response to environmental stress, and may play a role in regulating the actin cytoskeleton. (provided by RefSeq)
免疫原
OXSR1 (AAH08726.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410035-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)