安全性情報
SAB1409558
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PTH1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 9 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTH(5741)
詳細
The protein encoded by this gene is a hormone secreted by parathyroid cells. This hormone elevates blood Ca2+ level by dissolving the salts in bone and preventing their renal excretion. Defects in this gene are a cause of familial isolated hypoparathyroidism (FIH). (provided by RefSeq)
免疫原
PTH (NP_000306, 32 a.a.-115 a.a.) full-length recombinant protein.
Sequence
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409558-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)