安全性情報
SAB1409531
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GKN1 antibody produced in mouse
clone 1G17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AMP18, BRICD1, CA11, FOV, MGC70354, foveolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G17, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 43.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GKN1(56287)
詳細
The protein encoded by this gene is found to be down-regulated in human gastric cancer tissue as compared to normal gastric mucosa. (provided by RefSeq)
免疫原
GKN1 (AAH59778, 21 a.a. ~ 185 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NYNINVNDDNNNAGSGQQSVSVNNEHNVANVDNNNGWDSWNSIWDYGNGFAATRLFQKKTCIVHKMNKEVMPSIQSLDALVKEKKLQGKGPGGPPPKGLMYSVNPNKVDDLSKFGKNIANMCRGIPTYMAEEMQEASLFFYSGTCYTTSVLWIVDISFCGDTVEN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409531-100UG:
試験成績書(COA)