安全性情報
SAB1409458
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAMTSL4 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TSRC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 71.43 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
This gene is a member of ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs)-like gene family and encodes a protein with protein with seven thrombospondin type 1 repeats. The thrombospondin type 1 repeat domain is found in many proteins with diverse biological functions including cellular adhesion, angiogenesis, and patterning of the developing nervous system. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
免疫原
ADAMTSL4 (AAH27478.2, 1 a.a. ~ 424 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPAPPHPRTPLGSPAAYWKRVGHSACSASCGKGVWRPIFLCISRESGEELDERSCAAGARPPASPEPCHGTPCPPYWEAGEWTSCSRSCGPGTQHRQLQCRQEFGGGGSSVPPERCGHLPRPNITQSCQLRLCGHWEVGSPWSQCSVRCGRGQRSRQVRCVGNNGDEVSEQECASGPPQPPSREACDMGPCTTAWFHSDWSSKCSAECGTGIQRRSVVCLGSGAALGPGQGEAGAGTGQSCPTGSRPPDMRACSLGPCERTWRWYTGPWGECSSECGSGTQRRDIICVSKLGTEFNVTSPSNCSHLPRPPALQPCQGQACQDRWFSTPWSPCSRSCQGGTQTREVQCLSTNQTLSTRCPPQLRPSRKRPCNSQPCSQRPDDQCKDSSPHCPLVVQARLCVYPYYTATCCRSCAHVLERSPQDPS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409458-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)