安全性情報
SAB1409415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK3 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp666H245, DPK, FLJ31808, JIK, MAP3K18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.64 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAOK3(51347)
関連するカテゴリー
免疫原
TAOK3 (NP_057365.2, 809 a.a. ~ 898 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LNAYQSKIKMQTEAQHERELQKLEQRVSLRRAHLEQKIEEELAALQKERSERIKNLLERQEREIETFDMESLRMGFGNLVTLDFPKEDYR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409415-100UG:
試験成績書(COA)