Merck
SAB1409339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYOG antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MYF4, MYOGENIN, bHLHc3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50.38 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYOG(4656)
詳細
Myogenin is a muscle-specific transcription factor that can induce myogenesis in a variety of cell types in tissue culture. It is a member of a large family of proteins related by sequence homology, the helix-loop-helix (HLH) proteins. It is essential for the development of functional skeletal muscle. (provided by RefSeq)
免疫原
MYOG (AAH53899, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELYETSPYFYQEPRFYDGENYLPVHLQGFEPPGYERTELTLSPEAPGPLEDKGLGTPEHCPGQCLPWACKVCKRKSVSVDRRRAATLREKRRLKKVNEAFEALKRSTLLNPNQRLPKVEILRSAIQYIERLQALLSSLNQEERDLRYRGGGGPQPGVPSECSSHSASCSPEWGSALEFSANPGDHLLTADPTDAHNLHSLTSIVDSITVEDVSVAFPDETMPN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409339-100UG:
試験成績書(COA)