安全性情報
SAB1409119
Sigma-Aldrich
Anti-GLB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EBP, ELNR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 76.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLB1(2720)
詳細
This gene encodes beta-galactosidase-1, a lysosomal enzyme that hydrolyzes the terminal beta-galactose from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Defects in this gene are the cause of GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
GLB1 (AAH07493.1, 1 a.a. ~ 677 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGFLVRILLLLLVLLLLGPTRGLRNATQRMFEIDYSRDSFLKDGQPFRYISGSIHYSRVPRFYWKDRLLKMKMAGLNAIQTYVPWNFHEPWPGQYQFSEDHDVEYFLRLAHELGLLVILRPGPYICAEWEMGGLPAWLLEKESILLRSSDPDYLAAVDKWLGVLLPKMKPLLYQNGGPVITVQVENEYGSYFACDFDYLRFLQKRFRHHLGDDVVLFTTDGAHKTFLKCGALQGLYTTVDFGTGSNITDAFLSQRKCEPKGPLINSEFYTGWLDHWGQPHSTIKTEAVASSLYDILARGASVNLYMFIGGTNFAYWNGANSPYAAQPTSYDYDAPLSEAGDLTEKYFALRNIIQKFEKVPEGPIPPSTPKFAYGKVTLEKLKTVGAALDILCPSGPIKSLYPLTFIQVKQHYGFVLYRTTLPQDCSNPAPLSSPLNGVHDRAYVAVDGIPQGVLERNNVITLNITGKAGATLDLLVENMGRVNYGAYINDFKGLVSNLTLSSNILTDWTIFPLDTEDAVRSHLGGWGHRDSGHHDEAWAHNSSNYTLPAFYMGNFSIPSGIPDLPQDTFIQFPGWTKGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409119-50UG:
試験成績書(COA)