分子量
antigen 35.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANKRD1(27063)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is localized to the nucleus of endothelial cells and is induced by IL-1 and TNF-alpha stimulation. Studies in rat cardiomyocytes suggest that this gene functions as a transcription factor. Interactions between this protein and the sarcomeric proteins myopalladin and titin suggest that it may also be involved in the myofibrillar stretch-sensor system. (provided by RefSeq)
免疫原
ANKRD1 (AAH18667, 1 a.a. ~ 319 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMVLKVEELVTGKKNGNGEAGEFLPEDFRDGEYEAAVTLEKQEDLKTLLAHPVTLGEQQWKSEKQREAELKKKKLEQRSKLENLEDLEIIIQLKKRKKYRKAKVPVVKEPEPEIITEPVDVPTFLKAALENKLPVVEKFLSDKNNPDVCDEYKRTALHRACLEGHLAIVEKLMEAGAQIEFRDMLESTAIHWASRGGNLDVLKLLLNKGAKISARDKLLSTALHVAVRTGHYECAEHLIACEADLNAKDREGDTPLHDAVRLNRYKMIRLLIMYGADLNIKNCAGKTPMDLVLHWQNGTKAIFDSLRENSYKTSRIATF
Sequence
MMVLKVEELVTGKKNGNGEAGEFLPEDFRDGEYEAAVTLEKQEDLKTLLAHPVTLGEQQWKSEKQREAELKKKKLEQRSKLENLEDLEIIIQLKKRKKYRKAKVPVVKEPEPEIITEPVDVPTFLKAALENKLPVVEKFLSDKNNPDVCDEYKRTALHRACLEGHLAIVEKLMEAGAQIEFRDMLESTAIHWASRGGNLDVLKLLLNKGAKISARDKLLSTALHVAVRTGHYECAEHLIACEADLNAKDREGDTPLHDAVRLNRYKMIRLLIMYGADLNIKNCAGKTPMDLVLHWQNGTKAIFDSLRENSYKTSRIATF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409113-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)