安全性情報
SAB1408931
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPR180 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ITR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPR180(160897)
詳細
This gene encodes a protein that is a member of the G protein-coupled receptor superfamily. This protein is produced predominantly in vascular smooth muscle cells and may play an important role in the regulation of vascular remodeling. (provided by RefSeq)
免疫原
GPR180 (NP_851320.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGKTLRGSFSSTAAQDAQGQRIGHFEFHGDHALLCVRINNIAVAVGKEAKLYLFQAQEWLKLQQSSHGYSCSEKLSKAQLTMTMNQTEHNLTVSQIPSPQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408931-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)