Merck
SAB1408878
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ODD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34.43 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OSR1(130497)
関連するカテゴリー
免疫原
OSR1 (NP_660303, 29 a.a. ~ 108 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLPTVPSDHLPNLYGFSALHAVHLHQWTLGYPAMHLPRSSFSKVPGTVSSLVDARFQLPAFPWFPHVIQPKPEITAGGSV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408878-100UG:
試験成績書(COA)