安全性情報
SAB1408864
Sigma-Aldrich
Anti-WFIKKN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
WFIKKNRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 63.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The WFIKKN1 protein contains a WAP domain, follistatin domain, immunoglobulin domain, two tandem Kunitz domains, and an NTR domain. This gene encodes a WFIKKN1-related protein which has the same domain organization as the WFIKKN1 protein. The WAP-type, follistatin type, Kunitz-type, and NTR-type protease inhibitory domains may control the action of multiple types of proteases. (provided by RefSeq)
免疫原
WFIKKN2 (NP_783165.1, 1 a.a. ~ 576 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWAPRCRRFWSRWEQVAALLLLLLLLGVPPRSLALPPIRYSHAGICPNDMNPNLWVDAQSTCRRECETDQECETYEKCCPNVCGTKSCVAARYMDVKGKKGPVGMPKEATCDHFMCLQQGSECDIWDGQPVCKCKDRCEKEPSFTCASDGLTYYNRCYMDAEACSKGITLAVVTCRYHFTWPNTSPPPPETTMHPTTASPETPELDMAAPALLNNPVHQSVTMGETVSFLCDVVGRPRPEITWEKQLEDRENVVMRPNHVRGNVVVTNIAQLVIYNAQLQDAGIYTCTARNVAGVLRADFPLSVVRGHQAAATSESSPNGTAFPAAECLKPPDSEDCGEEQTRWHFDAQANNCLTFTFGHCHRNLNHFETYEACMLACMSGPLAACSLPALQGPCKAYAPRWAYNSQTGQCQSFVYGGCEGNGNNFESREACEESCPFPRGNQRCRACKPRQKLVTSFCRSDFVILGRVSELTEEPDSGRALVTVDEVLKDEKMGLKFLGQEPLEVTLLHVDWACPCPNVTVSEMPLIIMGEVDGGMAMLRPDSFVGASSARRVRKLREVMHKKTCDVLKEFLGLH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408864-50UG:
試験成績書(COA)