安全性情報
SAB1408860
Sigma-Aldrich
Anti-PPIL5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
4-1BBLRR, LRR-1, MGC20689
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 96.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPIL5(122769)
詳細
The protein encoded by this gene contains a leucine-rich repeat (LRR). It specifically interacts with TNFRSF9/4-1BB, a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily. Overexpression of this gene suppresses the activation of NF-kappa B induced by TNFRSF9 or TNF receptor-associated factor 2 (TRAF2), which suggests that this protein is a negative regulator of TNFRSF9-mediated signaling cascades. At least three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
免疫原
PPIL5 (NP_689542.2, 1 a.a. ~ 414 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLHCEVEVISRHLPALGLRNRGKGVRAVLSLCQQTSRSQPPVRAFLLISTLKDKRGTRYELRENIEQFFTKFVDEGKATVRLKEPPVDICLSKAISSSLKGFLSAMRLAHRGCNVDTPVSTLTPVKTSEFENFKTKMVITSKKDYPLSKNFPYSLEHLQTSYCGLVRVDMRMLCLKSLRKLDLSHNHIKKLPATIGDLIHLQELNLNDNHLESFSVALCHSTLQKSLRSLDLSKNKIKALPVQFCQLQELKNLKLDDNELIQFPCKIGQLINLRFLSAARNKLPFLPSEFRNLSLEYLDLFGNTFEQPKVLPVIKLQAPLTLLESSARTILHNRIPYGSHIIPFHLCQDLDTAKICVCGRFCLNSFIQGTTTMNLHSVAHTVVLVDNLGGTEAPIISYFCSLGCYVNSSDMLK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408860-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)