Merck
SAB1408780
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBCK1 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C20orf18, HOIL1, RBCK2, RNF54, UBCE7IP3, XAP3, XAP4, ZRANB4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.41 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBCK1(10616)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is similar to mouse UIP28/UbcM4 interacting protein. Alternative splicing has been observed at this locus, resulting in distinct isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
RBCK1 (NP_006453, 3 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TATPDGREDQERLWVSVEDAQMHTVTIWLTVRPDMTVASLKDMVFLDYGFPPVLQQWVIGQRLARDQETLHSHGVRQNGDSAYLYLLSARNTSLNPQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408780-100UG:
試験成績書(COA)