Merck
SAB1408662
Sigma-Aldrich
抗HMG20B抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BRAF25, BRAF35, FLJ26127, HMGX2, HMGXB2, PP7706, SMARCE1r, SOXL, pp8857
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.8 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMG20B(10362)
免疫原
HMG20B (NP_006330.2, 1 a.a. ~ 317 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSHGPKQPGAAAAPAGGKAPGQHGGFVVTVKQERGEGPRAGEKGSHEEEPVKKRGWPKGKKRKKILPNGPKAPVTGYVRFLNERREQIRTRHPDLPFPEITKMLGAEWSKLQPTEKQRYLDEAEREKQQYMKELRAYQQSEAYKMCTEKIQEKKIKKEDSSSGLMNTLLNGHKGGDCDGFSTFDVPIFTEEFLDQNKAREAELRRLRKMNVAFEEQNAVLQRHTQSMSSARERLEQELALEERRTLALQQQLQAVRQALTASFASLPVPGTGETPTLGTLDFYMARLHGAIERDPAQHEKLIVRIKEILAQVASEHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1