Merck
SAB1408496
Sigma-Aldrich
抗CLEC4D抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CLEC-6, CLEC6, CLECSF8, MCL, MGC40078, MPCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLEC4D(338339)
詳細
This gene encodes a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily. Members of this family share a common protein fold and have diverse functions, such as cell adhesion, cell-cell signalling, glycoprotein turnover, and roles in inflammation and immune response. This gene is closely linked to other CTL/CTLD superfamily members on chromosome 12p13 in the natural killer gene complex region. (provided by RefSeq)
免疫原
CLEC4D (NP_525126.2, 1 a.a. ~ 215 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLEKPQSKLEGGMHPQLIPSVIAVVFILLLSVCFIASCLVTHHNFSRCKRGTGVHKLEHHAKLKCIKEKSELKSAEGSTWNCCPIDWRAFQSNCYFPLTDNKTWAESERNCSGMGAHLMTISTEAEQNFIIQFLDRRLSYFLGLRDENAKGQWRWVDQTPFNPRRVFWHKNEPDNSQGENCVVLVYNQDKWAWNDVPCNFEASRICKIPGTTLN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1