Merck
SAB1408401
Sigma-Aldrich
Anti-SASS6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ22097, MGC119440, SAS-6, SAS6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SASS6(163786)
詳細
SAS6 is necessary for centrosome duplication and functions during procentriole formation; SAS6 functions to ensure that each centriole seeds the formation of a single procentriole per cell cycle Strnad et al., (2007) [PubMed 17681132].[supplied by OMIM
免疫原
SASS6 (AAI01027.1, 1 a.a. ~ 490 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQSLDDATKQLDFTRKTLAEKKQELDKLRNEWASHTAALTNKHSQELTNEKEKALQAQVQYQQQHEQQKKDLEILHQQNIHQLQNRLSELEVANKDLTERKYKGDSTIRELKAKLSGVEEELQRTKQEVLSLRRENSTLDVECHEKEKHVNQLQTKVAVLEQEIKDKDQLVLRTKEAFDTIQEQKVVLEENGEKNQVQLGKLEATIKSLSAELLKANEIIKKLQGDLKTLMGKLKLKNTVTIQQEKLLAEKEEKLQKEQKELQDVGQSLRIKEQEVCKLQEQLEATVKKLEESKQLLKNNEKLITWLNKELNENQLVRKQDVLGPSTTPPAHSSSNTIRSGISPNLNVVDGRLTYPTCGIGYPVSSAFAFQNTFPHSISAKNTSHPGSGTKVQFNLQFTKPNASLGDVQSGATISMPCSTDKENGENVGLESKYLKKREDSIPLRGLSQNLFSNSDHQRDGTLGALHTSSKPTALPSASSAYFPGQLPNS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1