Merck
SAB1408247
Sigma-Aldrich
Anti-WDFY2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PROF, RP11-147H23.1, WDF2, ZFYVE22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WDFY2(115825)
詳細
This gene encodes a protein that contains two WD domains and an FYVE zinc finger region. The function of this gene is unknown. An alternatively spliced transcript variant of this gene may exist. (provided by RefSeq)
免疫原
WDFY2 (NP_443182.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAEIQPKPLTRKPILLQRMEGSQEVVNMAVIVPKEEGVISVSEDRTVRVWLKRDSGQYWPSVYHAMPSPCSCMSFNPETRRLSIGLDNGTISEFILSEDYNKMTPVKNYQAHQSRVTMILFVLELEWVLSTGQDKQFAWHCSESGQRLGGYRTSAVASGLQFDVETRHVFIGDHSGQVTILKLEQENCTLVTTFRGHTGGVTALCWDPVQRVLFSGSSDHSVIMWDIGGRKGTAIELQGHNDRVQALSYAQHTRQLISCGGDGGIVVWNMDVERQETPEWLDSDSCQKCDQPFFWNFKQMWDSKKIGLRQHHCRKCGKAVCGKCSSKRSSIPLMGFEFEVRVCDSCHEAITDEERAPTATFHDSKHNIVHVHFDATRGWLLTSGTDKVIKLWDMTPVVS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1