Merck
SAB1408161
Sigma-Aldrich
Anti-TPD52L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC26757, MGC45374, NYD-SP25, hD55
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~15.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPD52L3(89882)
詳細
This gene encodes a member of the tumor protein D52-like family of proteins. These proteins are characterized by an N-terminal coiled-coil motif that is used to form homo- and heteromeric complexes with other tumor protein D52-like proteins. The encoded protein may play a role in spermatogenesis. Alternate splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
免疫原
TPD52L3 (NP_277051.3, 1 a.a. ~ 140 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHARTETSVGTYESHSTSELEDLTEPEQRELKTKLTKLEAEIVTLRHVLAAKERRCGELKRKLGLTALVGLRQNLSKSWLDVQVSNTYVKQKTSAALSTMGTLICRKLGGVKKSATLRSFEGLMGTIKSKVSGGKRAWP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)