Merck
SAB1408123
Sigma-Aldrich
Anti-PSRC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DDA3, FP3214, MGC1780, RP11-297O4.2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~40.04 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSRC1(84722)
詳細
This gene encodes a proline-rich protein. Studies of the related mouse gene suggest that this gene is regulated by p53 and may participate in p53-mediated growth suppression. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
PSRC1 (AAH56909, 1 a.a. ~ 363 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDLEEDVRFIVDETLDFGGLSPSDSREEEDITVLVTPEKPLRRGLSHRSDPNAVAPAPQGVRLSLGPLSPEKLEEILDEANRLAAQLEQCALQDRESAGEGLGPRRVKPSPRRETFVLKDSPVRDLLPTVNSLTRSTPSPSSLTPRLRSNDRKGSVRALRATSGKRPSNMKRESPTCNLFPASKSPASSPLTRSTPPVRGRAGPSGRAAASEETRAAKLRVSGSGEFVGLTLKFLHPSPPGPPTPIRSVLAPQPSTSNSQRLPRPQGAAAKSSSQLPIPSAIPRPASRMPLTSRSVPPGRGALPPDSLSTRKGLPRPSTAGHRVRESGHKVPVSQRLNLPVMGATRSNLQPPRKVAVPGPTR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)