Merck
SAB1408114
Sigma-Aldrich
Anti-GNPTG, (C-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C16orf27, GNPTAG, LP2537, RJD9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~31.57 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNPTG(84572)
詳細
UDP-N-acetylglucosamine:lysosomal-enzyme N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase (GlcNAc-phosphotransferase) catalyzes the initial step in the synthesis of the mannose 6-phosphate determinant required for efficient intracellular targeting of newly synthesized lysosomal hydrolases to the lysosome. GlcNAc-phosphotransferase is an alpha-2/beta-2/gamma-2 hexameric complex, the enzyme product of 2 genes, 1 encoded by a gene on chromosome 16 (GNPTG) and the other by a gene on chromosome 12 (GNPTAB; MIM 607840).[supplied by OMIM
免疫原
GNPTG (AAH14592, 19 a.a. ~ 304 a.a) full-length human protein.
Sequence
PAPAGAAKMKVVEEPNAFGVNNPFLPQASRLQAKRDPSPVSGPVHLFRLSGKCFSLVESTYKYEFCPFHNVTQHEQTFRWNAYSGILGIWHEWEIANNTFTGMWMRDGDACRSRSRQSKVELACGKSNRLAHVSEPSTCVYALTFETPLVCHPHALLVYPTLPEALQRQWDRVEQDLADELITPQGHEKLLRTLFEDAGYLKTPENEPTQLEGGPDSLGFETLENCRKAHKELSKEIKRLKGLLTQHGIPYTRPTETSNLEHLGHETPRAKSPEQLRGDPGLRGSL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1