Merck
SAB1408002
Sigma-Aldrich
Anti-RMI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BLAP75, C9orf76, FLJ12888, RP11-346I8.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RMI1(80010)
関連するカテゴリー
詳細
RMI1 is a component of protein complexes that limit DNA crossover formation via the dissolution of double Holliday junctions (Raynard et al., 2006 [PubMed 16595695]).[supplied by OMIM
免疫原
RMI1 (AAH64937.1, 1 a.a. ~ 470 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNVTSIALRAETWLLAAWHVKVPPMWLEACINWIQEENNNVNLSQAQMNKQVFEQWLLTDLRDLEHPLLPDGILEIPKGELNGFYALQINSLVDVSQPAHSQIQKLRGKNTTNDLVTAEAQVTPKPWEAKPSRMLMLQLTDGIVQIQGMEYQPIPILHSDLPPGTKILIYGNISFRLGVLLLKPENVKVLGGEVDALLEEYAQEKVLARLIGEPDLVVSVIPNNSNENIPRVTDVLDPALGPSDEELLASLDENDELTANNDTSSERCFTTGSSSNTIPTRQSSFEPEFVISPRPKEEPSNLSIHVMDGELDDFSLEEALLLEETVQKEQMETKELQPLTFNRNADRSIERFSHNPNTTNNFSLTCKNGNNNWSEKNVSEQMTNEDKSFGCPSVRDQNRSIFSVHCNVPLAHDFTNKEKNLETDNKIKQTSSSDSHSLNNKILIERWSTMYRKGIHKFLMKMIVIYRVVL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1