分子量
antigen ~20.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL25(64806)
詳細
The protein encoded by this gene is a cytokine that shares the sequence similarity with IL17. This cytokine can induce NF-kappaB activation, and stimulate the production of IL8. Both this cytokine and IL17B are ligands for the cytokine receptor IL17BR. Studies of the similar gene in mice suggested that this cytokine may be a proinflammatory cytokine favoring Th2-type immune response. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
免疫原
IL17E (NP_073626, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRERPRLGEDSSLISLFLQVVAFLAMVMGTHTYSHWPSCCPSKGQDTSEELLRWSTVPVPPLEPARPNRHPESCRASEDGPLNSRAISPWRYELDRDLNRLPQDLYHARCLCPHCVSLQTGSHMDPRGNSELLYHNQTVFYRRPCHGEKGTHKGYCLERRLYRVSLACVCVRPRVMG
Sequence
MRERPRLGEDSSLISLFLQVVAFLAMVMGTHTYSHWPSCCPSKGQDTSEELLRWSTVPVPPLEPARPNRHPESCRASEDGPLNSRAISPWRYELDRDLNRLPQDLYHARCLCPHCVSLQTGSHMDPRGNSELLYHNQTVFYRRPCHGEKGTHKGYCLERRLYRVSLACVCVRPRVMG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)