Merck
SAB1407808
Sigma-Aldrich
Anti-GBA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AD035, DKFZp762K054, KIAA1605, MGC16895
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~104.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GBA2(57704)
免疫原
GBA2 (NP_065995.1, 1 a.a. ~ 927 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTQDPGNMGTGVPASEQISCAKEDPQVYCPEETGGTKDVQVTDCKSPEDSRPPKETDCCNPEDSGQLMVSYEGKAMGYQVPPFGWRICLAHEFTEKRKPFQANNVSLSNMIKHIGMGLRYLQWWYRKTHVEKKTPFIDMINSVPLRQIYGCPLGGIGGGTITRGWRGQFCRWQLNPGMYQHRTVIADQFTVCLRREGQTVYQQVLSLERPSVLRSWNWGLCGYFAFYHALYPRAWTVYQLPGQNVTLTCRQITPILPHDYQDSSLPVGVFVWDVENEGDEALDVSIMFSMRNGLGGGDDAPGGLWNEPFCLERSGETVRGLLLHHPTLPNPYTMAVAARVTAATTVTHITAFDPDSTGQQVWQDLLQDGQLDSPTGQSTPTQKGVGIAGAVCVSSKLRPRGQCRLEFSLAWDMPRIMFGAKGQVHYRRYTRFFGQDGDAAPALSHYALCRYAEWEERISAWQSPVLDDRSLPAWYKSALFNELYFLADGGTVWLEVLEDSLPEELGRNMCHLRPTLRDYGRFGYLEGQEYRMYNTYDVHFYASFALIMLWPKLELSLQYDMALATLREDLTRRRYLMSGVMAPVKRRNVIPHDIGDPDDEPWLRVNAYLIHDTADWKDLNLKFVLQVYRDYYLTGDQNFLKDMWPVCLAVMESEMKFDKDHDGLIENGGYADQTYDGWVTTGPSAYCGGLWLAAVAVMVQMAALCGAQDIQDKFSSILSRGQEAYERLLWNGRYYNYDSSSRPQSRSVMSDQCAGQWFLKACGLGEGDTEVFPTQHVVRALQTIFELNVQAFAGGAMGAVNGMQPHGVPDKSSVQSDEVWVGVVYGLAATMIQEGLTWEGFQTAEGCYRTVWERLGLAFQTPEAYCQQRVFRSLAYMRPLSIWAMQLALQQQQHKKASWPKVKQGTGLRTGPMFGPKEAMANLSPE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)