Merck
SAB1407709
Sigma-Aldrich
Anti-PBK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ14385, Nori-3, SPK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.53 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PBK(55872)
詳細
This genes encodes a serine/threonine kinase related to the dual specific mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK) family. Evidence suggests that mitotic phosphorylation is required for its catalytic activity. This mitotic kinase may be involved in the activation of lymphoid cells and support testicular functions, with a suggested role in the process of spermatogenesis. (provided by RefSeq)
免疫原
PBK (NP_060962.2, 1 a.a. ~ 322 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGSLCLAMEYGGEKSLNDLIEERYKASQDPFPAAIILKVALNMARGLKYLHQEKKLLHGDIKSSNVVIKGDFETIKICDVGVSLPLDENMTVTDPEACYIGTEPWKPKEAVEENGVITDKADIFAFGLTLWEMMTLSIPHINLSNDDDDEDKTFDESDFDDEAYYAALGTRPPINMEELDESYQKVIELFSVCTNEDPKDRPSAAHIVEALETDV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)