Merck
SAB1407311
Sigma-Aldrich
抗HSPB8抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
E2IG1, HMN2A, HSP22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~21.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPB8(26353)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the superfamily of small heat-shock proteins containing a conservative alpha-crystallin domain at the C-terminal part of the molecule. The expression of this gene in induced by estrogen in estrogen receptor-positive breast cancer cells, and this protein also functions as a chaperone in association with Bag3, a stimulator of macroautophagy. Thus, this gene appears to be involved in regulation of cell proliferation, apoptosis, and carcinogenesis, and mutations in this gene have been associated with different neuromuscular diseases, including Charcot-Marie-Tooth disease. (provided by RefSeq)
免疫原
HSPB8 (NP_055180.1, 1 a.a. ~ 196 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCVNVHSFKPEELMVKTKDGYVEVSGKHEEKQQEGGIVSKNFTKKIQLPAEVDPVTVFASLSPEGLLIIEAPQVPPYSTFGESSFNNELPQDSQEVTCT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)