分子量
antigen ~29.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMOD1(25802)
関連するカテゴリー
詳細
The leiomodin 1 protein has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves′ disease and thyroid-associated ophthalmopathy. (provided by RefSeq)
免疫原
LMOD1 (AAH01755, 1 a.a. ~ 269 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELEKELDVVDPDGSVPVGLRQRNQTEKQSTGVYNREAMLNFCEKETKKLMQREMSMDESKQVETKTDAKNGEERGRDASKKALGPRRDSDLGKEPKRGGLKKSFSRDRDEAGGKSGEKPKEEKIIRGIDKGRVRAAVDKKEAGKDGRGEERAVATKKEEEKKGSDRNTGLSRDKDKKREEMKEVAKKEDDEKVKGGAPAAPPPPPPPLAPPLIMENLKNSLSPATQRKMGDKVLPAQEKNSRDQLLAAIRSSNLKQLKKVEVPKLLQ
Sequence
MEELEKELDVVDPDGSVPVGLRQRNQTEKQSTGVYNREAMLNFCEKETKKLMQREMSMDESKQVETKTDAKNGEERGRDASKKALGPRRDSDLGKEPKRGGLKKSFSRDRDEAGGKSGEKPKEEKIIRGIDKGRVRAAVDKKEAGKDGRGEERAVATKKEEEKKGSDRNTGLSRDKDKKREEMKEVAKKEDDEKVKGGAPAAPPPPPPPLAPPLIMENLKNSLSPATQRKMGDKVLPAQEKNSRDQLLAAIRSSNLKQLKKVEVPKLLQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)