Merck
SAB1407175
Sigma-Aldrich
Anti-ERC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Cast2, ELKS, KIAA1081, MGC12974, RAB6IP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~10 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERC1(23085)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of a family of RIM-binding proteins. RIMs are active zone proteins that regulate neurotransmitter release. This gene has been found fused to the receptor-type tyrosine kinase gene RET by gene rearrangement due to the translocation t(10;12)(q11;p13). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
ERC1 (AAH05065.1, 1 a.a. ~ 91 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPKQVVWHGHWPAALSKQVAQIPPTWTFSSGAAPATLSHWVCDSPLHLSILHHFPSRKTDGRKPSVTLLLRRSISGTDIICLVSVNSKESS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)