分子量
antigen ~24.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LYPLA2(11313)
詳細
Lysophospholipases are enzymes that act on biological membranes to regulate the multifunctional lysophospholipids. There are alternatively spliced transcript variants described for this gene but the full length nature is not known yet. (provided by RefSeq)
免疫原
LYPLA2 (NP_009191.1, 1 a.a. ~ 231 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCGNTMSVPLLTDAATVSGAERETAAVIFLHGLGDTGHSWADALSTIRLPHVKYICPHAPRIPVTLNMKMVMPSWFDLMGLSPDAPEDEAGIKKAAENIKALIEHEMKNGIPANRIVLGGFSQGGALSLYTALTCPHPLAGIVALSCWLPLHRAFPQAANGSAKDLAILQCHGELDPMVPVRFGALTAEKLRSVVTPARVQFKTYPGVMHSSCPQEMAAVKEFLEKLLPPV
Sequence
MCGNTMSVPLLTDAATVSGAERETAAVIFLHGLGDTGHSWADALSTIRLPHVKYICPHAPRIPVTLNMKMVMPSWFDLMGLSPDAPEDEAGIKKAAENIKALIEHEMKNGIPANRIVLGGFSQGGALSLYTALTCPHPLAGIVALSCWLPLHRAFPQAANGSAKDLAILQCHGELDPMVPVRFGALTAEKLRSVVTPARVQFKTYPGVMHSSCPQEMAAVKEFLEKLLPPV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)