Merck
SAB1407124
Anti-TP53AP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NCRNA00096, P53TG1, P53TG1-D, TP53AP1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~9.9 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53TG1(11257)
Immunogen
TP53TG1 (AAH02709.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMLGSLAPDPGSRRHSGQAALRPRRYPTLWDRCRKRWLRPIFTQLLAAGLAYHTLLPIPSEPLFAAPGEHLHQCFVKESYCPPRVLAKEQ
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)