Merck
SAB1407051
Sigma-Aldrich
抗ZNF274抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686K08243, FLJ37843, HFB101, ZF2, ZKSCAN19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~74.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF274(10782)
詳細
This gene encodes a zinc finger protein containing five C2H2-type zinc finger domains, one or two Kruppel-associated box A (KRAB A) domains, and a leucine-rich domain. The encoded protein has been suggested to be a transcriptional repressor. It localizes predominantly to the nucleolus. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms exist. These variants utilize alternative polyadenylation signals. (provided by RefSeq)
免疫原
ZNF274 (NP_598009.1, 1 a.a. ~ 653 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASRLPTAWSCEPVTFEDVTLGFTPEEWGLLDLKQKSLYREVMLENYRNLVSVEHQLSKPDVVSQLEEAEDFWPVERGIPQDTIPEYPELQLDPKLDPLPAESPLMNIEVVEVLTLNQEVAGPRNAQIQALYAEDGSLSADAPSEQVQQQGKHPGDPEAARQRFRQFRYKDMTGPREALDQLRELCHQWLQPKARSKEQILELLVLEQFLGALPVKLRTWVESQHPENCQEVVALVEGVTWMSEEEVLPAGQPAEGTTCCLEVTAQQEEKQEDAAICPVTVLPEEPVTFQDVAVDFSREEWGLLGPTQRTEYRDVMLETFGHLVSVGWETTLENKELAPNSDIPEEEPAPSLKVQESSRDCALSSTLEDTLQGGVQEVQDTVLKQMESAQEKDLPQKKHFDNRESQANSGALDTNQVSLQKIDNPESQANSGALDTNQVLLHKIPPRKRLRKRDSQVKSMKHNSRVKIHQKSCERQKAKEGNGCRKTFSRSTKQITFIRIHKGSQVCRCSECGKIFRNPRYFSVHKKIHTGERPYVCQDCGKGFVQSSSLTQHQRVHSGERPFECQECGRTFNDRSAISQHLRTHTGAKPYKCQDCGKAFRQSSHLIRHQRTHTGERPYACNKCGKAFTQSSHLIGHQRTHNRTKRKKKQPTS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)