分子量
antigen ~16.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNLY(10578)
詳細
The product of this gene is a member of the saposin-like protein (SAPLIP) family and is located in the cytotoxic granules of T cells, which are released upon antigen stimulation. This protein is present in cytotoxic granules of cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells, and it has antimicrobial activity against M. tuberculosis and other organisms. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
GNLY (NP_006424.2, 1 a.a. ~ 145 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATWALLLLAAMLLGNPGLVFSRLSPEYYDLARAHLRDEEKSCPCLAQEGPQGDLLTKTQELGRDYRTCLTIVQKLKKMVDKPTQRSVSNAATRVCRTGRSRWRDVCRNFMRRYQSRVTQGLVAGETAQQICEDLRLCIPSTGPL
Sequence
MATWALLLLAAMLLGNPGLVFSRLSPEYYDLARAHLRDEEKSCPCLAQEGPQGDLLTKTQELGRDYRTCLTIVQKLKKMVDKPTQRSVSNAATRVCRTGRSRWRDVCRNFMRRYQSRVTQGLVAGETAQQICEDLRLCIPSTGPL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)