Merck
SAB1406964
Sigma-Aldrich
Anti-EFS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CAS3, CASS3, EFS1, EFS2, HEFS, SIN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~49 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EFS(10278)
詳細
The protein encoded by this gene contains a SH3 domain, which is known to be important in intracellular signal transduction. The protein encoded by a similiar gene in mice was shown to be able to bind to SH3 domain of protein-tyrosine kinases. The function of this gene is unknown. Two alternatively spliced variants have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
EFS (NP_115835.1, 1 a.a. ~ 468 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAIATSVYVVPPPARPCPTSGPPAGPCPPSPDLIYKIPRASGTQLAAPRDALEVYDVPPTALRVPSSGPYDCPASFSHPLTRVAPQPPGEDDAPYDVPLTPKPPAELEPDLEWEGGREPGPPIYAAPSNLKRASALLNLYEAPEELLADGEGGGTDEGIYDVPLLGPEAPPSPEPPGALASHDQDTLAQLLARSPPPPHRPRLPSAESLSRRPLPALPVPEAPSPSPVPSPAPGRKGSIQDRPLPPPPPRLPGYGGPKVEGDPEGREMEDDPAGHHNEYEGIPMAEEYDYVHLKGMDKAQGSRPPDQACTGDPELPERGMPAPQEALSPGEPLVVSTGDLQLLYFYAGQCQSHYSALQAAVAALMSSTQANQPPRLFVPHSKRVVVAAHRLVFVGDTLGRLAASAPLRAQVRAAGTALGQALRATVLAVKGAALGYPSSPAIQEMVQCVTELAGQALQFTTLLTSLAP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)