Merck
SAB1406688
Sigma-Aldrich
Anti-PDXK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C21orf124, C21orf97, DKFZp566A071, FLJ31940, FLJ37311, MGC15873, MGC31754, MGC52346, PKH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDXK(8566)
詳細
The protein encoded by this gene phosphorylates vitamin B6, a step required for the conversion of vitamin B6 to pyridoxal-5-phosphate, an important cofactor in intermediary metabolism. The encoded protein is cytoplasmic and probably acts as a homodimer. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
PDXK (NP_003672.1, 1 a.a. ~ 312 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEECRVLSIQSHVIRGYVGNRAATFPLQVLGFEIDAVNSVQFSNHTGYAHWKGQVLNSDELQELYEGLRLNNMNKYDYVLTGYTRDKSFLAMVVDIVQELKQQNPRLVYVCDPVLGDKWDGEGSMYVPEDLLPVYKEKVVPLADIITPNQFEAELLSGRKIHSQEEALRVMDMLHSMGPDTVVITSSDLPSPQGSNYLIVLGSQRRRNPAGSVVMERIRMDIRKVDAVFVGTGDLFAAMLLAWTHKHPNNLKVACEKTVSTLHHVLQRTIQCAKAQAGEGVRPSPMQLELRMVQSKRDIEDPEIVVQATVL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)