Merck
SAB1406621
Sigma-Aldrich
抗ZNF157抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HZF22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58.3 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF157(7712)
詳細
This gene product is a likely zinc finger family transcription factor. It contains KRAB-A and KRAB-B domains that act as transcriptional repressors in related proteins, and multiple zinc finger DNA binding motifs and finger linking regions characteristic of the Kruppel family. This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. (provided by RefSeq)
免疫原
ZNF157 (NP_003437.2, 1 a.a. ~ 506 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPANGTSPQRFPALIPGEPGRSFEGSVSFEDVAVDFTRQEWHRLDPAQRTMHKDVMLETYSNLASVGLCVAKPEMIFKLERGEELWILEEESSGHGYSGSLSLLCGNGSVGDNALRHDNDLLHHQKIQTLDQNVEYNGCRKAFHEKTGFVRRKRTPRGDKNFECHECGKAYCRKSNLVEHLRIHTGERPYECGECAKTFSARSYLIAHQKTHTGERPFECNECGKSFGRKSQLILHTRTHTGERPYECTECGKTFSEKATLTIHQRTHTGEKPYECSECGKTFRVKISLTQHHRTHTGEKPYECGECGKNFRAKKSLNQHQRIHTGEKPYECGECGKFFRMKMTLNNHQRTHTGEKPYQCNECGKSFRVHSSLGIHQRIHTGEKPYECNECGNAFYVKARLIEHQRMHSGEKPYECSECGKIFSMKKSLCQHRRTHTGEKPYECSECGNAFYVKVRLIEHQRIHTGERPFECQECGKAFCRKAHLTEHQRTHIGWSWRCTMKKASH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)