Merck
SAB1406531
Sigma-Aldrich
Anti-TK1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~25.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TK1(7083)
免疫原
TK1 (AAH07872.1, 1 a.a. ~ 234 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCINLPTVLPGSPSKTRGQIQVILGPMFSGKSTELMRRVRRFQIAQYKCLVIKYAKDTRYSSSFCTHDRNTMEALPACLLRDVAQEALGVAVIGIDEGQFFPDIVEFCEAMANAGKTVIVAALDGTFQRKPFGAILNLVPLAESVVKLTAVCMECFREAAYTKRLGTEKEVEVIGGADKYHSVCRLCYFKKASGQPAGPDNKENCPVPGKPGEAVAARKLFAPQQILQCSPAN
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Ana de la Cueva et al.
PloS one, 8(6), e64961-e64961 (2013-06-14)
Colorectal cancer (CRC) is the third major cause of cancer related deaths in the world. 5-fluorouracil (5-FU) is widely used for the treatment of colorectal cancer but as a single-agent renders low response rates. Choline kinase alpha (ChoKα), an enzyme