Merck
SAB1406391
Sigma-Aldrich
Anti-RIT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
RIBA, RIN, ROC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RIT2(6014)
詳細
RIN belongs to the RAS (HRAS; MIM 190020) superfamily of small GTPases (Shao et al., 1999 [PubMed 10545207]).[supplied by OMIM
免疫原
RIT2 (NP_002921.1, 1 a.a. ~ 217 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVENEASCSPGSASGGSREYKVVMLGAGGVGKSAMTMQFISHQFPDYHDPTIEDAYKTQVRIDNEPAYLDILDTAGQAEFTAMREQYMRGGEGFIICYSVTDRQSFQEAAKFKELIFQVRHTYEIPLVLVGNKIDLEQFRQVSTEEGLSLAQEYNCGFFETSAALRFCIDDAFHGLVREIRKKESMPSLMEKKLKRKDSLWKKLKGSLKKKRENMT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)