Merck
SAB1406144
Sigma-Aldrich
Anti-MSI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~39.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSI1(4440)
詳細
This gene encodes a protein containing two conserved tandem RNA recognition motifs. Similar proteins in other species function as RNA-binding proteins and play central roles in posttranscriptional gene regulation. Expression of this gene has been correlated with the grade of the malignancy and proliferative activity in gliomas and melanomas. A pseudogene for this gene is located on chromosome 11q13. (provided by RefSeq)
免疫原
MSI1 (NP_002433.1, 1 a.a. ~ 362 a.a) full-length human protein.
Sequence
METDAPQPGLASPDSPHDPCKMFIGGLSWQTTQEGLREYFGQFGEVKECLVMRDPLTKRSRGFGFVTFMDQAGVDKVLAQSRHELDSKTIDPKVAFPRRAQPKMVTRTKKIFVGGLSVNTTVEDVKQYFEQFGKVDDAMLMFDKTTNRHRGFGFVTFESEDIVEKVCEIHFHEINNKMVECKKAQPKEVMSPTGSARGRSRVMPYGMDAFMLGIGMLGYPGFQATTYASRSYTGLAPGYTYQFPEFRVERTPLPSAPVLPELTAIPLTAYGPMAAAAAAAAVVRGTGSHPWTMAPPPGSTPSRTGGFLGTTSPGPMAELYGAANQDSGVSSYISAASPAPSTGFGHSLGGPLIATAFTNGYH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)