Merck
SAB1405522
Sigma-Aldrich
抗BNIP1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NIP1, SEC20, TRG-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~25.19 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BNIP1(662)
詳細
This gene is a member of the BCL2/adenovirus E1B 19 kd-interacting protein (BNIP) family. It interacts with the E1B 19 kDa protein which is responsible for the protection of virally-induced cell death, as well as E1B 19 kDa-like sequences of BCL2, also an apoptotic protector. Alternative splicing of this gene results in four protein products with identical N- and C-termini. (provided by RefSeq)
免疫原
BNIP1 (AAH10959, 1 a.a. ~ 228 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPQDVHVRICNQEIVKFDLEVKALIQDIRDCSGPLSALTELNTKVKEKFQQLRHRIQDLEQLAKEQDKESEKQLLLQEVENHKKQMLSNQASWRKANLTCKIAIDNLEKAELLQGGDLLRQRKTTKESLAQTSSTITESLMGISRMMAQQVQQSEEAMQSLVTSSRTILDANEEFKSMSGTIQLGRKLITKYNRRELTDKLLIFLALALFLATVLYIVKKRLFPFL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)