Merck
SAB1405363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMA8 antibody produced in mouse
clone 5A8, ascites fluid
別名:
MGC26605, PSMA7L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5A8, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSMA8(143471)
免疫原
PSMA8 (NP_653263, 143 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDDDGISRLYQTDPSGTYHAWKANAIGRSAKTVREFLEKNYTEDAIASDSEAIKLAIKALLEVVQSGGRNIELAIIRRNQPLKMFSAKEVELYVTEIEK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)