Merck
SAB1405291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSC22D4 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
THG-1, THG1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~69.56 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSC22D4(81628)
詳細
TSC22D4 is a member of the TSC22 domain family of leucine zipper transcriptional regulators (see TSC22D3; MIM 300506) (Kester et al., 1999 [PubMed 10488076]; Fiorenza et al., 2001 [PubMed 11707329]).[supplied by OMIM
免疫原
TSC22D4 (AAH01966, 1 a.a. ~ 395 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSGGKKKSSFQITSVTTDYEGPGSPGASDPPTPQPPTGPPPRLPNGEPSPDPGGKGTPRNGSPPPGAPSSRFRVVKLPHGLGEPYRRGRWTCVDVYERDLEPHSFGGLLEGIRGASGGAGGRSLDSRLELASLGLGAPTPPSGLSQGPTSWLRPPPTSPGPQARSFTGGLGQLVVPSKAKAEKPPLSASSPQQRPPEPETGESAGTSRAATPLPSLRVEAEAGGSGARTPPLSRRKAVDMRLRMELGAPEEMGQVPPLDSRPSSPALYFTHDASLVHKSPDPFGAVAAQKFSLAHSMLAISGHLDSDDDSGSGSLVGIDNKIEQAMDLVKSHLMFAVREEVEVLKEQIRELAERNAALEQENGLLRALASPEQLAQLPSSGVPRLGPPAPNGPSV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1