Merck
SAB1405254
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATG3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
APG3, APG3-LIKE, APG3L, DKFZp564M1178, FLJ22125, MGC15201, PC3-96
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG3(64422)
関連するカテゴリー
詳細
Autophagy is a process of bulk degradation of cytoplasmic components by the lysosome or vacuole. Human ATG3 displays the same enzymatic characteristics in vitro as yeast Apg3, a protein-conjugating enzyme essential for autophagy (Tanida et al., 2002 [PubMed 11825910]).[supplied by OMIM
免疫原
ATG3 (NP_071933, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQNVINTVKGKALEVAEYLTPVLKESKFKETGVITPEEFVAAGDHLVHHCPTWQWATGEELKVKAYLPTGKQFLVTKNVPCYKRCKQMEYSDELEAIIEE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1