Merck
SAB1405241
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROD6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Atoh2, MATH2, Math-2, NEX1M, bHLHa2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.12 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEUROD6(63974)
詳細
NEUROD6 is a member of the NEUROD (NEUROD1; MIM 601724) family of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors (Guo et al., 2002 [PubMed 12357074]).[supplied by OMIM
免疫原
NEUROD6 (NP_073565.2, 246 a.a. ~ 337 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STSPECASPQFEGPLSPPPINYNGIFSLKQEETLDYGKNYNYGMHYCAVPPRGPLGQGAMFRLPTDSHFPYDLHLRSQSLTMQDELNAVFHN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1