Merck
SAB1405230
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NGB antibody produced in mouse
clone 1A11-A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A11-A9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42.72 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGB(58157)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes an oxygen-binding protein that is distantly related to members of the globin gene family. It is highly conserved among other vertebrates. It is expressed in the central and peripheral nervous system where it may be involved in increasing oxygen availability and providing protection under hypoxic/ischemic conditions. (provided by RefSeq)
免疫原
NGB (AAH32509, 1 a.a. ~ 151 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MERPEPELIRQSWRAVSRSPLGHGTVLFARLFALEPDLLPLFQYNCRQFSSPEDCLSSPEFLDHIRKVMLVIDAAVTNVEDLSSLEEYLASLGRKHRAVGVKLSSFSTVGESLLYMLEKCLGPAFTPATRAAWSQLYGAVVQAMSRGWDGE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1